产品名称
D-组氨酸 单盐酸盐 一水合物, ≥98% (TLC)
化驗
≥98% (TLC)
形狀
powder
顏色
white
mp
254 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
O.Cl.N[C@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m1../s1
InChI 密鑰
CMXXUDSWGMGYLZ-ZJIMSODOSA-N
基因資訊
human ... HRH1(3269)
mouse ... HRH1(15465)
rat ... HRH1(24448)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
组氨酸的非天然异构体。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Champe PC
Biochemistry (2005)