主要文件
GE17549851
HiTrap® MabSelect PrismA
Cytiva, 17549851, pack of 1 × 1 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106500
NACRES:
NB.21
包裝
pack of 1 × 1 mL
製造商/商標名
17549851
Cytiva
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这些HiTrap色谱柱预装MabSelect PrismA蛋白A色谱树脂。填充柱中的这种亲和树脂已通过优化的高流量琼脂糖基质和基因工程蛋白配体进行了改进,从而可以在单克隆抗体纯化运行之间进行有效清洁。这可以满足未来单克隆抗体纯化的需求——包括许多双特异性抗体的处理。
MabSelect PrismA 增强的碱性稳定性还为使用周期性逆流色谱法进行更强大的 mAb 纯化提供了契机。使用1M NaOH进行清洁的可能性增加了连续工艺的生物负荷控制,这可能会暴露于几天或几周的补料收获中。
特點和優勢
  • Enhanced binding capacity compared with other Protein A resins
  • Excellent alkaline stability enables efficient cleaning and sanitization using 0.5–1.0 M NaOH
  • Covered by a comprehensive security of supply program, including dual sources of the agarose base matrix and protein A ligand.
  • The PrismA protein A ligand is also available in HiTrap® Fibro and HiScreen Fibro PrismA chromatography units for ultrafast purification of mAbs.
  • Easily measure protein A leakage using the PrismA ELISA kit specifically designed for use with MabSelect PrismA resins.
法律資訊
HiScreen is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
MabSelect is a trademark of Cytiva
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
55.4 °F
閃點(°C)
13 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
GE175498514022536235004