主要文件
GBL246879
Grace Bio-Labs ProPlate® tray and cover
for stainless steel spring clip modules, holds 3 slide modules
别名:
slide holder, slide module
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.15
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Grace Bio-Labs 246879
外部尺寸
85.3 mm × 127.5 mm
顏色
none
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Organize up to 3 chambered slides into the footprint of a microtiter plate for use with automated liquid handling robots or plate washers.
法律資訊
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)