产品名称
甘氨酸, BioXtra, ≥99% (titration)
產品線
BioXtra
品質等級
化驗
≥99% (titration)
形狀
powder
技術
electron microscopy: suitable
雜質
Insoluble matter, passes filter test
燃燒殘留物
≤0.05%
損耗
≤0.05% loss on drying, HV, 20-26 °C
顏色
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
溶解度
1 M HCl: 1 M, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.00001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.02%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
吸收
≤0.04 at 260 in 1 M HCl at 1 M
≤0.04 at 280 in 1 M HCl at 1 M
SMILES 字串
NCC(O)=O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 260 nm Amax: 0.003
λ: 260 nm Amax: 0.006
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI 密鑰
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
rat ... Grin2a(24409)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
实验方案
The Sigma Imprint Chromatin Immunoprecipitation Kit uses a plate based system to allow rapid ChIP assays in a high throughput format