Merck
G5507
Sigma-Aldrich
半乳糖基转移酶 来源于牛奶
lyophilized powder
别名:
UDP-半乳糖:D-葡萄糖 4-β-半乳糖基转移酶, 乳糖合成酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
形狀
lyophilized powder
品質等級
比活性
3.0-15.0 units/mg protein (in the presence of adequate α-lactalbumin, without added α-lactalbumin the activity is zero)
成份
Protein, 35-65% modified Warburg-Christian
雜質
≤10 % protein α-lactalbumin
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
半乳糖基转移酶属于半乳糖基转移酶家族,并通过其N末端区域锚定在高尔基体膜上。
應用
半乳糖基转移酶是乳糖合成酶系统中的催化组分;在无调节蛋白 α-乳清蛋白存在下,它可缓慢地合成乳糖。半乳糖基转移酶也可将半乳糖从 UDP-半乳糖转移到 N-乙酰氨基葡萄糖。本品可用于测定 α-乳清蛋白、UDP-半乳糖和 N-乙酰氨基葡萄糖。
来自牛乳的半乳糖基转移酶已被用于:
  • 生成IgG1的高半乳糖基化变体
  • 水稻根细胞提取物的β -1,4-半乳糖基转移酶分析
  • LacNAcQ11和LacDiNAcQ11纳米纤维的改性
生化/生理作用
在寡糖合成过程中,半乳糖基转移酶可催化半乳糖基分子转移
来自牛乳的半乳糖基转移酶需要Mn2 +离子才能发挥催化功能。 半乳糖基转移酶水平的改变与多种疾病状态有关。
聯結
这可能是与 N-乙酰乳糖胺合成酶 EC 2.4.1.38 和 EC 2.4.1.90 相同的酶。
單位定義
在pH 8.4、30 °C 且每 mL 反应混合物中含有 0.2 mg α- 乳清蛋白的条件下,一单位酶每分钟可将1.0 μmole半乳糖从UDP-半乳糖转移至D-葡萄糖。 (未添加α-乳清蛋白的情况下,活性为零)
外觀
含有 Tris、EDTA 和 (NH4)2SO4 的冻干粉
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Structure and function of beta-1, 4-galactosyltransferase
Qasba PK, et al.
Current Drug Targets, 9(4), 292-309 (2008)
Hierarchical self-assembly and emergent function of densely glycosylated peptide nanofibers
Restuccia A, et al.
Communications Chemistry, 2(1), 53-53 (2019)
In vitro glycoengineering of IgG1 and its effect on Fc receptor binding and ADCC activity
Thomann M, et al.
PLoS ONE, 10(8), e0134949-e0134949 (2015)
A classification of nucleotide-diphospho-sugar glycosyltransferases based on amino acid sequence similarities.
J A Campbell et al.
The Biochemical journal, 326 ( Pt 3), 929-939 (1997-10-23)
A novel short-root gene encodes a glucosamine-6-phosphate acetyltransferase required for maintaining normal root cell shape in rice
Jiang H, et al.
Plant Physiology, 138(1), 232-242 (2005)
商品
Glycosyltransferases were initially considered to be specific for a single glycosyl donor and acceptor, which led to the one enzyme-one linkage concept. Subsequent observations have refuted the theory of absolute enzymatic specificity by describing the transfer of analogs of some nucleoside mono- or diphosphate sugar donors.