Merck
G5420
Sigma-Aldrich
抗-β-葡萄糖醛酸酶(N-末端) 兔抗
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
抗-GUS
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 60 kDa
物種活性
plant
濃度
~1.5 mg/mL
技術
western blot: 0.5-1 μg/mL using GUS purified from E. coli
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
β-葡萄糖醛酸酶(GUS)由大肠杆菌GUS基因(也称为uidA)编码,GUS蛋白(60 kDa)是一种水解酶。
特異性
抗-β-葡糖醛酸糖苷酶(N-末端)识别转基因烟草植物中表达的细菌GUS。
免疫原
与位于大肠杆菌GUS的N-末端的氨基酸相对应的合成肽,与KLH偶联。
應用
兔多克隆抗-β-葡糖醛酸糖苷酶(N-末端)抗体可用于通过免疫印迹(60kDa)检测 GUS。 它可用于检测转基因植物中的报告分子 GUS标记蛋白。
已在免疫印迹中使用兔体抗-β-葡萄糖醛酸酶(N-端)抗体。
生化/生理作用
β-葡萄糖醛酸酶(GUS)是一种筛选标记,大肠杆菌GUS已被广泛用于监测转基因向植物组织的转运。
β-葡萄糖醛酸酶催化通过β-键与单糖、寡糖或多糖或酚类相连的末端葡萄糖醛酸的断裂反应。GUS主要用作转基因事件期间的标记。体外GUS活性测定主要促进组织化学和在组织荧光定位。GUS活性也可用于外源基因表达的分析。使用与特定启动子基因融合的GUS报告基因以在含抗生素培养基上测定转化体。GUS特定抗体对于检测转化植物中GUS基因产物特别有用。
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
儲存和穩定性
若需连续使用,可在2-8°C下保存最长一个月。若需延长储存时间,可将溶液分装并冷冻。不建议反复冻融或存放在“无霜”冰柜中。如果长期储存后发生轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。如果在12小时内未使用,则应丢弃工作稀释样品。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文档中另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途,或任何类型的消费,或应用于人或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Bacterial glucuronidase as general marker for oncolytic virotherapy or other biological therapies
Hess M, et al.
Journal of Translational Medicine, 9(1), 172-172 (2011)
Michael Hess et al.
Journal of translational medicine, 9, 172-172 (2011-10-13)
Oncolytic viral tumor therapy is an emerging field in the fight against cancer with rising numbers of clinical trials and the first clinically approved product (Adenovirus for the treatment of Head and Neck Cancer in China) in this field. Yet
Release of the recombinant proteins, human serum albumin, ?-glucuronidase, glycoprotein B from human cytomegalovirus, and green fluorescent protein, in root exudates from transgenic tobacco and their effects on microbes and enzymatic activities in soil
Sabharwal N, et al.
Plant Physiology and Biochemistry, 45(6-7), 464-469 (2007)
Vascular-specific expression of GUS and GFP reporter genes in transgenic grapevine (Vitis vinifera L. cv. Albarin
Gago J, et al.
Plant Physiology and Biochemistry, 49(4), 413-419 (2011)
Impact of ubiquitous inhibitors on the GUS gene reporter system: evidence from the model plants Arabidopsis, tobacco and rice and correction methods for quantitative assays of transgenic and endogenous GUS
Fior S, et al.
Plant methods, 5(1), 19-19 (2009)