主要文件
F8512
Sigma-Aldrich
抗-纤维蛋白原 山羊抗
whole antiserum
别名:
Anti-Fib2
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
goat
共軛
unconjugated
抗體表格
whole antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
包含
15 mM sodium azide
物種活性
human
技術
indirect ELISA: 1:10,000
quantitative precipitin assay: 2.0 mg/mL
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
相关类别
一般說明
纤维蛋白原基因簇由纤维蛋白原α、β和γ链组成。它由人类染色体基因位点4q31.3−4q32.1编码。
纤维蛋白原是一种凝血酶可凝固的可溶性血浆 340 kDa 糖蛋白,由成对的三个亚基(即α、β 、γ)组成 。在保护血管网络免受组织损伤后失血方面,它发挥着至关重要的作用。在三个亚基中,β和γ亚基含有一个N-糖基化位点,该位点被双触角N-聚糖占据。它包含三对二硫键链(即所谓α、β和γ),并进一步折叠成四个结构域:D、E、接头和 A 链的 COOH 末端区域。
特異性
通过免疫电泳比较人血浆和纤维蛋白原,研究人员已确定抗血清对纤维蛋白原具有免疫特异性。
免疫原
人纤维蛋白原
應用
山羊源抗纤维蛋白原抗体可用于:
  • 人结肠腺癌细胞系中的免疫印迹检测
  • 检测血浆中的纤维蛋白原
  • 人无血小板血浆(PFP)的免疫测定
抗纤维蛋白原抗体适用于小鼠肝纤维蛋白沉积分析中的免疫染色,以及在夹心ELISA中对抗体进行捕获。 它也适用于间接ELISA(1:10,000稀释)和定量沉淀素测定(浓度为2.0mg/mL)。
生化/生理作用
纤溶酶可攻击Aα链COOH结构域以产生异质片段X。多轮降解会产生末端消化产物−片段D和E,其为纤维蛋白原的主要球状结构域。该基因的突变会导致多种疾病,包括低纤维蛋白原血症和无纤维蛋白原血症。
準備報告
经处理以去除脂蛋白
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途,或人类或动物任何类型的消费或使用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Congenital afibrinogenaemia caused by uniparental isodisomy of chromosome 4 containing a novel 15-kb deletion involving fibrinogen Aalpha-chain gene.
Spena S, et al.
European Journal of Human Genetics, 12(11), 891-891 (2004)
Integrin alphavbeta6 mediates HT29-D4 cell adhesion to MMP-processed fibrinogen in the presence of Mn2+.
Fouchier F, et al.
European Journal of Cell Biology, 86(3), 143-160 (2007)
A quantitative immunoassay for lung cancer biomarker CIZ1b in patient plasma.
Coverley D, et al.
Clinical Biochemistry, 50(6), 336-343 (2017)
Platelet adhesion and plasma protein adsorption control of collagen surfaces by He+ ion implantation.
Kurotobi K, et al.
Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. B, 206(6), 532-537 (2003)
N E Kirschbaum et al.
The Journal of biological chemistry, 265(23), 13669-13676 (1990-08-15)
The COOH-terminal portion of the A alpha chain of human fibrinogen is highly susceptible to proteolytic degradation. This property has prevented isolation of the COOH-terminal domain of fibrinogen for the direct investigation of its functional characteristics. Human fibrinogen was degraded