主要文件
EPM1282-9910
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 44/44R Incubator Shakers
for 2 L Erlenmeyer flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103816
NACRES:
NB.73
材料
aluminum
特點
dedicated
for 2 L Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
製造商/商標名
Eppendorf® M1282-9910 (Global)
容量
(6 x 2.8 Fernback flasks)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Platforms to fit the Eppendorf New Brunswick 44 and 44 R incubated shakers.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)