主要文件
EPM1190-9915
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2000 Platform Shaker
for 50 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, stainless steel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103816
NACRES:
NB.73
材料
stainless steel
特點
dedicated
for 50 mL Erlenmeyer flasks
製造商/商標名
Eppendorf® M1190-9915 (Global)
長度 × 寬度
33 cm × 28 cm
容量
(20 x 50 mL Erlenmeyer flasks)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Platforms dedicated to fit Eppendorf New Brunswick Innova 2000 Platform Shakers
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)