材料
stainless steel
特點
(4 x 5) configuration
Holds 20 x 64 mm/2.5 in boxes
max. box number per rack: 8 (4 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
製造商/商標名
Eppendorf® 6001061910 (Global)
技術
cryopreservation: suitable
直徑 × 寬度 × 高度
290 mm (11.4 in.) × 142 mm (5.6 in.) × 264 mm (10.4 in.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)for ULT freezer: Innova U101 (max. 48 boxes)
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG