主要文件
EP6001050111
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 13 x DWP (53 mm), (13 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122806
NACRES:
NB.12
材料
stainless steel
特點
(13 x 1) configuration
Holds 13 x DWP (53 mm)
max. DWP number per rack: 13 (13 x 1)
side access
with locking rod
製造商/商標名
Eppendorf® 6001050111 (Global)
技術
cryopreservation: suitable
直徑 × 寬度 × 高度
140 mm (5.5 in.) × 91 mm (3.6 in.) × 721 mm (28.4 in.)
容量
(max DWP size (mm): 86 x 128)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 780 DWP)for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 66 racks)
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)