特點
for 13x75 mm-100 mm round-bottom tubes
包裝
pkg of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5910703007
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 400 mL round bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Adapter for various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x400 rotor.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
EP5910703007-2EA |