主要文件
EP5895151000
Eppendorf® Rotor Lid
for FA-6x50
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103913
NACRES:
NB.82
特點
for FA-6x50
製造商/商標名
5895151000
Eppendorf® 5895151000
Eppendorf®
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 5910 R
for use with 5920 R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Rotor lids for Eppendorf centrifuge rotors.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)