主要文件
EP5825706005
Eppendorf® Rotor Accessories
CombiSlide adapter, capacity, 12 slides
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
特點
capacity 12 slides
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5825706005 (EU)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with MTP bucket
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG