主要文件
EP5810748003
Eppendorf® Adapter
holds 16 x 3-15ml tubes/ D = 16mm, for rotosr A-4-81 and S-4x500, set of 2 pieces
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
特點
holds 16 x 3-15ml tubes/ D = 16mm, for rotosr A-4-81 and S-4x500
包裝
set of 2 pieces
製造商/商標名
Eppendorf® 5810748003
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 250 mL reactangular bucket
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)