主要文件
EP5804777000
Adapter for Eppendorf® F-34-6-38 Rotor
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL, pack of 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
材料
conical bottom
特點
Holds 5 mL tubes
for use with lid
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL
包裝
pack of 2
製造商/商標名
Eppendorf® 5804777000 (Global)
參數
14,150 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
技術
centrifugation: suitable
直徑
17 mm
相容性
for use with Rotor F-34-6-38
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Adapters for different size tubes for Eppendorf F-34-6-38 Rotor.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)