特點
holds 1 tube 20-30 mL
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5804773004
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with Rotor F-34-6-38
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
EP5804773004-2EA | 4022536223742 |