特點
holds 2 tubes 7-15 mL
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5804771001
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with Rotor F-34-6-38
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
- For 2 round-bottom tubes 7–15 mL.
- For use with Rotor F-34-6-38.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
EP5804771001-2EA | 4022536223681 |