主要文件
EP5804726006
Eppendorf® Fixed-angle rotor
FA-45-30-11, 30x 1,5/2 ml, incl. aluminium lid, aerosol-tight
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
NACRES:
NB.82
特點
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
FA-45-30-11, 30x 1,5/2 ml, incl. aluminium lid, aerosol-tight
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5804726006
參數
14,000 max. RCF (20,817 xg)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Fixed angle rotors for use with Eppendorf centrifuge models.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)