主要文件
EP5702721000
Caps for Eppendorf® A-4-38 Rotor
aerosol-tight, aerosol-tight, for 5702/570R/5702RH, for 100 mL round bucket, for 100 mL round bucket
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103913
NACRES:
NB.82
特點
aerosol-tight
for 100 mL round bucket
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5702721000 (EU)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 5702 R
for use with 5702 RH
for use with 5702
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
EP5702721000-2EA4022536221380