主要文件
EP5702710008
Eppendorf® Adapter for 90 mL rectangular bucket for use with standard tubes
Holds 5 - 7 mL tubes, pack of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
特點
Holds 5 - 7 mL tubes
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5702710008
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 90 mL rectangular buckets
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG