主要文件
EP5495505008
Rotor for Eppendorf® 5425 Centrifuge
FA-10x5, to hold, 10 x 5.0 mL Eppendorf tubes, lid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
NACRES:
NB.82
特點
lid
to hold 10 x 5.0 mL Eppendorf tubes
FA-10x5
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5495505008
參數
15,060 max. RCF (21,300 xg)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5425
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Rotor for Eppendorf(R) 5425 Centrifuge
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)