主要文件
EP5490043006
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-45-16-20, non aerosol tight, to hold, 16 x 6.5/10 mL flat-bottom tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
NACRES:
NB.82
特點
to hold 16 x 20 x 42 - 55 mm
to hold 16 x 6.5/10 mL flat-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5490043006 (EU)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models Concentrator Plus
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
EP5490043006-1EA4022536220635