特點
to hold 36 x 15 x 48 mm
to hold 36 x 3.0/5.0 mL flat-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5490035003 (EU)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models Concentrator Plus
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG