主要文件
EP5452702000
Lid for Eppendorf(R) FA-45-12-11 Rotor
not aerosol-tight, for MiniSpin, stainless steel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103913
NACRES:
NB.82
材料
stainless steel
特點
not aerosol-tight
製造商/商標名
Eppendorf® 5452702000 (EU)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with MiniSpin Plus
for use with MniSpin
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)