主要文件
EP5427740007
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 65 - 89 mm tube, small rotor bore, small rotor bore, pack of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
特點
holds 1 x 65 - 89 mm tube, small rotor bore
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5427740007 (Global)
參數
6,443 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
直徑
13 mm
相容性
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)