主要文件
EP5427734007
Eppendorf® Adapter
holds 1 x 7-15 mL, bore size (large), pack of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
NACRES:
NB.82
特點
holds 1 x 7-15 mL
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5427734007
技術
centrifugation: suitable
孔尺寸
(large)
相容性
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)