主要文件
EP5427707000
Eppendorf® Rotor Lid
for F-45-17-17-Cyro
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103913
NACRES:
NB.82
特點
for F-45-17-17-Cyro
製造商/商標名
5427707000
Eppendorf® 5427707000
Eppendorf®
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with 5430 R
for use with 5430
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Rotor lids for Eppendorf centrifuge rotors.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)