主要文件
EP5424704000
Eppendorf® Rotor F-45-32-5-PCR
incl. lid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
NACRES:
NB.82
特點
to hold 4 x PCR strips
incl. lid
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5424704000
參數
15,000 max. RCF (18,615 xg)
技術
PCR: suitable
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5424/5424R
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)