主要文件
EP5424702007
Eppendorf® Rotor FA-45-24-11
incl. lid, aerosol tight
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
NACRES:
NB.82
特點
to hold 24 x 1.5/2.0 Ml tubes
incl. lid, aerosol tight
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5424702007
參數
15,000 max. RCF (21,130 xg)
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5424/5424R
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)