主要文件
EP5418707005
Eppendorf® Rotor FA-45-18-11
incl. lid, aerosol tight
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41103909
NACRES:
NB.82
特點
to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes
incl. lid, aerosol tight
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 5418707005
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5418/5418R 
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)