主要文件
EP4981203009
Eppendorf® Multipette plus wall mounting device
pkg of 1 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 4981203009
一般說明
Self adhesive wall bracket to hold Eppendorf Varipette 4720 or Multipette plus. Not compatible with Eppendorf pipette holdar.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
EP4981203009-1EA