Key Documents
EP0030128508
Eppendorf® Twin tec PCR plates, 384 wells
colorless, pkg of 25 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106300
NACRES:
NB.15
材料
colorless
colorless wells
polycarbonate
特點
skirt
包裝
pkg of 25 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 0030128508
技術
PCR: suitable
尺寸
384 wells
有效容積
40 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG