Key Documents
EP0030073649
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reloads, PCR clean
volume (50-1250 μL), L (103 mm), dark green, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips))
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.02
材料
green (Tray)
無菌
non-sterile
包裝
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips))
製造商/商標名
Eppendorf® 0030073649
技術
PCR: suitable
長度
(103 mm)
最大體積
1.25 mL
容積
(50-1250 μL)
顏色
dark green
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG