主要文件
EP0030010060
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Singles, Biopur®
volume (50-1000 μL), L (71 mm), medium blue Tray, pkg of 100 tips, individually wrapped
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
NACRES:
NB.02
材料
colorless
無菌
non-sterile
特點
individually wrapped
包裝
pack of 100 ea (individually wrapped)
pkg of 100 tips
製造商/商標名
Eppendorf® 0030010060
長度
(71 mm)
最大體積
1 mL
容積
(50-1000 μL)
顏色
medium blue Tray
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG