主要文件
EMU005121
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Rnf182
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105324
NACRES:
NA.51
描述
Powered by Eupheria Biotech
品質等級
產品線
MISSION®
形狀
lyophilized powder
esiRNA cDNA 標靶序列
AAGAAATGCCTGCCTGAGAACCCCACTGAGCTGTTGCTCACTCCCAAGAGGCTGGCTTCCCTTGTCAGCCCTTCCCACACGTCCTCTAATTGCTTGGTTATCACCATCATGGAGGTGCAGAGAGAGAGCTCTCCATCACTCAGCTCCACCCCCGTGGTAGAATTCTACAGGCCAGCCAGTTTCGACTCTGTCACCACCGTGTCCCATAACTGGACGGTGTGGAACTGCACCTCCTTGCTCTTTCAGACGTCCATCCGGGTGTTAGTGTGGCTGCTAGGTTTGCTGTACTTCAGCTCCTTGCCCTTAGGGATCTACTTACTGGTGTCTAAGAAAGTCACCCTGGGGGTGGTCTTCGTTAGCCTTGTCCCCTCTAGCCTTGTCATCCTGATGGTGTATGGTTTTTGCCAA
Ensembl | 小鼠類登錄號
NCBI登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
一般說明
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
法律資訊
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)