Merck
EHU007311
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CD79A
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105324
NACRES:
NA.51
描述
Powered by Eupheria Biotech
品質等級
產品線
MISSION®
形狀
lyophilized powder
esiRNA cDNA 標靶序列
GATGGCAGAACGAGAAGCTCGGGTTGGATGCCGGGGATGAATATGAAGATGAAAACCTTTATGAAGGCCTGAACCTGGACGACTGCTCCATGTATGAGGACATCTCCCGGGGCCTCCAGGGCACCTACCAGGATGTGGGCAGCCTCAACATAGGAGATGTCCAGCTGGAGAAGCCGTGACACCCCTACTCCTGCCAGGCTGCCCCCGCCTGCTGTGCACCCAGCTCCAGTGTCTCAGCTCACTTCCCTGGGACATTCTCCTTTCAGCCCTTCTGGGGGCTTCCTTAGTCATATTCCCCCAGTGGGGGGTGGGAGGGTAACCTCACTCTTCTCCAGGCCAGGCCTCCTTGGACTCCCCTGGGGGTGTCCCACTCTTCTTCCCTCTAAACTGCCCCACCTCCTAACCTAATCCCCCCGCCCCGCTGCCTTTCCCAGGCTCCCCTCACCCCAGCGGGTAATGAGCCCTTAATCGCTGCCTCTAGGGGAGCTGATTGTAGCAGCCTCGTTAGTGTCACCCCCTCCTCCCTGATCTGTCAGG
Ensembl | 人類登錄號
NCBI登錄號
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
基因資訊
一般說明
MISSION® shRNA是核糖核酸内切酶制备的siRNA。它们是靶向相同mRNA序列的siRNA异质混合物。这些多重沉默触发(multiple silencing trigger)导致高度特异性的、有效的基因沉默。
如需其他详细信息并查看所有可用的esiRNA选项,请访问SigmaAldrich.com/esiRNA
法律資訊
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Areumnuri Kim et al.
Oncotarget, 6(35), 38225-38238 (2015-10-31)
Although proteasome inhibition with bortezomib (BTZ) is a validated treatment for relapsed or refractory mantle cell lymphoma (MCL), many patients show resistance to BTZ. However, the molecular mechanism of BTZ resistance in MCL has not been elucidated. In the present