Merck
E0779
Sigma-Aldrich
pBICEP-CMV-1 Expression Vector
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
應用
For stable, cytoplasmic expression of N-terminal Met-FLAG fusion proteins from bicistronic mRNA. Stable expression is accomplished by neomycin selection (G 418 sulfate). Supplied with a pBICEP-CMV-1-lacZ Control Vector.
其他說明
您可在我们的FLAG®文献门户上浏览更多应用文献。
法律資訊
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pBICEP-CMV is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)