材料
polycarbonate cover (250 mm diam.)
特點
autoclavable
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Nalgene® 5309-0250
外徑 × 內徑
330 mm × 246 mm
總高度
262 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Nalgene 真空干燥器具有透明的聚碳酸酯(PC)盖和聚丙烯(PP)底盘,当根据产品随附的说明使用时,其在完全真空状态下不会被打碎或爆炸。干燥器主体不受所有固体干燥剂的影响,包括酸和碱。不要用浓酸作为干燥剂。
直砖孔设计消除了活塞渗透。不需要垫圈,也不需要抽真空来对盖子进行密封——只需要润滑脂。当放下盖子上的凹形边缘不会让润滑脂接触到工作台。干燥器可使用任何标准的 230 mm 干燥板,如 Z360422。大尺寸干燥板单独出售。
直砖孔设计消除了活塞渗透。不需要垫圈,也不需要抽真空来对盖子进行密封——只需要润滑脂。当放下盖子上的凹形边缘不会让润滑脂接触到工作台。干燥器可使用任何标准的 230 mm 干燥板,如 Z360422。大尺寸干燥板单独出售。
- Clear cover with blue bottom
- Max clearance above plate: 143 mm
- Does NOT have the vacuum port
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries