产品名称
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-N-methylbenzoxazolium perchlorate, 99% (TLC)
品質等級
化驗
99% (TLC)
形狀
powder
顏色
dark red
溶解度
DMSO: 10 mg/mL
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1ccc(cc1)\C=C\c2o[n+](C)c3ccccc23
InChI
1S/C18H19N2O.ClHO4/c1-19(2)15-11-8-14(9-12-15)10-13-18-16-6-4-5-7-17(16)20(3)21-18;2-1(3,4)5/h4-13H,1-3H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
FDPJLIFXRNZDJR-UHFFFAOYSA-M
應用
DNA, RNA stain with advantageous spectral properties for cytometric applications.
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Appl. Fluoresc. Technol., 5, 3-3 (1993)