CLS8507
别名:
Corning tube cap
1 of 10
CLS8506
Corning® thermoplastic elastomers (TPE) tube caps
Sigma-Aldrich
106-05A
人皮肤成纤维细胞:HDF,成人
CLS3207
Corning® Costar® 低吸附微量离心管
D8537
杜氏磷酸盐缓冲盐水
GF45989881
聚乳酸-生物聚合物
116-500
Fibroblast Growth Medium (500 ml)
341584
聚乙烯醇
38534
聚乳酸
D1408
GBL162450
Grace Bio-Labs coverglass, 1oz
non-sterile
Corning
clear
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Corning®
实验室器材
实验室耗材合作伙伴
历史批次信息供参考:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.