一般說明
CellSTACK® 培养室是一种无菌、无热原的细胞培养容器。它们含有10个培养腔室,总细胞生长面积为6360 cm2。
應用
CellSTACK® 培养室被广泛应用于大规模细胞培养实验,有助于多种细胞的附着和生长。
特點和優勢
- TM="CellSTACK"] 培养室具有良好的机械强度和结构完整性。
- 自排气盖的存在有利于气体交换过程。
- 这些产品全部经过泄漏测试。
- CellSTACK培养室有较大的开口和螺纹封头,确保细胞易于获取,同时维持安全密封以防污染。
- CellSTACK 培养室的无菌保证水平为10-6。
- 带负电荷的亲水表面增进细胞生长和附着。
- 最低95%的汇合度是最优细胞生长和附着所必需的。
法律資訊
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.