主要文件
CLS4866
康宁®通用适配移液器吸头
1-200 μL universal fit bulk packed pipet tips, yellow, non-sterile, 1000 tips/bag, 1000 tips/case
别名:
pipet tips, pipette tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121600
eCl@ss:
32079201
NACRES:
NB.01
材料
polypropylene
yellow tip
無菌
non-sterile
特點
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
Bulk Pack
包裝
bag of 1000
case of 1000
製造商/商標名
Corning 4866
容積範圍
1-200 μL
容積
1—200 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
康宁®通用适配移液器吸头
康宁通用适配聚丙烯移液器吸头,经设计可与所有主要品牌移液器适配,并具有锥型吸嘴有助于液体精确转移。所有盒装吸头均经认证无 RNase/DNase,无热原。
  • 与所有主要品牌的移液器适配
  • 锥型吸嘴有助于液体精确转移
  • 经认证无 RNase/DNase,无热原
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)