材料
natural tip
polypropylene
無菌
sterile
特點
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter
graduation
packaging: rack
包裝
rack of 96
製造商/商標名
Corning 4801
容積範圍
0.1-2 μL
容積
0.1—2.0 μL
適合性
suitable for (applications where avoidance of cross contamination is critical, such as DNA amplification and radioisotope handling)
相容性
all popular research-grade pipettors
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
康宁® Isotip®过滤式移液器吸头
康宁 Isotip 过滤式移液器吸头具有惰性疏水屏障,可防止雾化的污染物接触移液器轴。所有过滤式移液器吸头均采用无菌包装,且经过认证均不含 RNase/DNase、无热原。
康宁 Isotip 过滤式移液器吸头具有惰性疏水屏障,可防止雾化的污染物接触移液器轴。所有过滤式移液器吸头均采用无菌包装,且经过认证均不含 RNase/DNase、无热原。
應用
Isotips 是需要避免交叉污染的应用(例如 DNA 扩增和放射性同位素处理)的理想选择。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Isotip is a registered trademark of Corning, Inc.