材料
cap (plug seal)
polycarbonate bottle (square)
screw top polypropylene cap
square clear polycarbonate
無菌
sterile
sterile
特點
cap
disposable
graduations 50 mL
包裝
case of 24
case of 24
製造商/商標名
Corning 431432
存貨情形
not available in Canada
瓶容量
500 mL
瓶頸直徑
~44 mm
接頭
GL 45 thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
康宁方形聚碳酸酯储物瓶更易于操作,搁架或高压灭菌器所需空间更小(13-20%),非常适合混合、取样和储存。
注意:这些方形聚碳酸酯储存瓶不应与瓶盖过滤装置一起使用,或用于其他涉及真空压力的应用中,因为可能会发生破损。高压灭菌后不要立即拧紧盖子,因为冷却产生的真空会导致破裂。
注:大多数设计用于玻璃储存瓶的GL45螺纹瓶盖使用不同的密封设计,如果用在这些塑料瓶上,除非它们有橡胶衬里,否则不会形成牢固的密封。
注意:这些方形聚碳酸酯储存瓶不应与瓶盖过滤装置一起使用,或用于其他涉及真空压力的应用中,因为可能会发生破损。高压灭菌后不要立即拧紧盖子,因为冷却产生的真空会导致破裂。
- 坚固的聚碳酸酯瓶比其他玻璃或塑料瓶更耐破裂。
- 使用无衬套、45mm一体式高压灭菌橙色GL45螺纹聚丙烯塞密封盖。
- 屏蔽白色珐琅刻度比模制刻度更容易看到
- 用伽马射线消毒
- 大白色标记点更容易识别
- 瓶子可以在121℃和15psi条件下高压灭菌一次。重复高压灭菌会削弱聚碳酸酯,因此不推荐使用。
- 可选的可重复使用带硅胶隔垫帽(SIAL类别号CLS139545HTSC、CLS139545TS),用于注射器取样或试剂引入的容器可用于这些盖子。
注:大多数设计用于玻璃储存瓶的GL45螺纹瓶盖使用不同的密封设计,如果用在这些塑料瓶上,除非它们有橡胶衬里,否则不会形成牢固的密封。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.