材料
flat bottom flask
flat cap
polycarbonate flask
polypropylene cap (Easy-Grip flat)
wide-mouth
wide-mouth neck
無菌
sterile; γ-irradiated
特點
cap
disposable
graduations 50 mL
graduations
包裝
pack of 1
case of 25
製造商/商標名
Corning 431402
培養瓶容量
1 L
頸直徑
43 mm
適合性
suitable for (ideal for all shaker culture applications as well as liquid handling and storage)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
康宁®锥形折叠式细胞培养瓶
康宁折叠式锥形瓶是无菌的、一次性的,非常适合所有摇床培养应用以及液体处理和储存。与所有康宁培养瓶一样,经认证,培养瓶无热原且无菌。125 mL 至 1 L 培养瓶可配有标准双位塞密封盖或过滤通气盖。2 L 和 3 L 培养瓶可配有通气盖。
特点和优点:
更结实
更可靠
备注:培养瓶可与康宁 LSE ™轨道摇床配合使用
康宁折叠式锥形瓶是无菌的、一次性的,非常适合所有摇床培养应用以及液体处理和储存。与所有康宁培养瓶一样,经认证,培养瓶无热原且无菌。125 mL 至 1 L 培养瓶可配有标准双位塞密封盖或过滤通气盖。2 L 和 3 L 培养瓶可配有通气盖。
特点和优点:
更结实
- 聚碳酸酯结构:USP VI 级材料具有极好的光学清晰度和机械强度
- 与玻璃不同,培养瓶在跌落时不会破裂
更可靠
- 无 rna 酶和 dna 酶
- 精确的模制刻度
- 通风盖选项,用于连续气体交换,同时确保无菌性并防止泄漏
- 单独包装和辐照灭菌
- 所有培养瓶的最高无菌保证水平 (SAL) 均为 10-6
- 经认证无热原
- 由光学透明聚碳酸酯制成
- 适用于摇床培养应用
- 通气盖,可用于需要无菌气体交换的应用
- 经伽马辐照灭菌,经认证无热原
备注:培养瓶可与康宁 LSE ™轨道摇床配合使用
其他說明
Browse all Erlenmeyer flasks
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
CLS431402-25EA | 4061831716351 |
CLS431402-1EA |