主要文件
CLS430641
Sigma-Aldrich
Corning® 细胞培养瓶
surface area 75 cm2, canted neck, cap (vented)
别名:
培养瓶, 组织培养瓶, 细胞培养瓶
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122104
eCl@ss:
32040501
材料
canted neck
cap (vented)
polystyrene
rectangular flask
無菌
sterile
特點
graduations
包裝
case of 100
製造商/商標名
Corning 430641
最大體積
60 mL
表面積
75 cm2
有效容積
15-22.5 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
提供各种尺寸、设计和盖子样式,以满足您的需求。
  • 使用光学透明的纯聚苯乙烯制成
  • 经过处理,以实现最佳细胞附着
  • 印有批号,便于追溯
  • 100% 完整性测试
  • 经 γ 射线灭菌并经过无热原认证
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)