Key Documents
CLS430320
Corning®  管盖真空过滤系统
cellulose acetate membrane, pore size 0.22 μm, membrane diam. 50 mm
别名:
laboratory filters, tube top filters, vacuum system filters
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.24
材料
cellulose acetate membrane
polypropylene housing (Tube)
polystyrene housing
無菌
sterile
特點
cap
graduations
包裝
case of 12
製造商/商標名
Corning 430320
過濾器容量
150 mL
漏斗容量
150 mL
膜直徑
50 mm
頸直徑
45 mm
管尺寸
50 mL
孔徑
0.22 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
康宁管顶过滤器专用于过滤细胞培养基、生物体液和其他水溶液。该系统包括一个150mL聚苯乙烯过滤漏斗和一个0.22μ孔径的13.6cm²醋酸纤维素膜,一个50mL聚丙烯接收器离心管以及一个聚乙烯颈适配器和软管接头。
  • 直接过滤到50mL离心管中,最大程度地减少了不必要的转移步骤。
  • 每箱包含两个离心管支架。
  • 醋酸纤维素(CA)膜可提供高流速和低蛋白质结合,适合过滤细胞培养基。
  • 聚丙烯离心管配有单独包装的盖子,以便储存。
  • 单独包装,无菌,经认证无热原。
  • 有效期印于过滤漏斗和包装箱上。
  • 膜的有效期是自产品生产之日起三年。
直接过滤到离心管中,最大程度地减少了转移和潜在污染。聚丙烯管的标准规格为50 mL;过滤器单元具有50 mm直径的醋酸纤维素膜。无热原;附带独立包装的管盖。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.