主要文件
CLS3968
Corning® CellSTACK®排气盖
vented cap
别名:
Corning cellstack cell culture chambers, tissue culture chambers
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122104
NACRES:
NB.13
材料
high-density polyethylene
無菌
sterile
特點
disposable
包裝
case of 6
製造商/商標名
Corning 3968
顏色
orange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • 33mm 螺纹盖
  • 通风盖上带有直接密封在盖上的0.2 μm孔径不可湿润(疏水性)膜
  • 允许气体交换并同时将污染风险降至最低
  • 经过γ辐射灭菌
可用于填充、排气、堆叠和操作。
法律資訊
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)