主要文件
CLS3912
康宁® 96孔固体聚苯乙烯微孔板
flat bottom, white polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
别名:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.13
材料:
flat bottom
white bottom
white polystyrene
尺寸:
96 wells
孔容積:
360 μL
有效容積:
75-200 μL
材料
flat bottom
white bottom
white polystyrene
無菌
non-sterile
特點
lid: no
skirt
包裝
bag of 25
製造商/商標名
Corning 3912
尺寸
96 wells
孔容積
360 μL
有效容積
75-200 μL
顏色
white
結合類型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 未处理(或中等结合)聚苯乙烯表面具有疏水性,通过被动相互作用结合生物分子
  • 主要适用于固定大分子,如抗体,其具有可与表面相互作用的大疏水区
  • 未经处理的微孔板的结合能力约为 100~200 ng IgG/cm2
  • 不带盖,单独提供盖
  • 白色微孔板增强发光信号,背景发光和荧光低
  • 旨在减少孔间串扰
  • 总体积为 360μL;推荐工作体积为 75 至 200μL
  • 符合标准微孔板尺寸和尺寸
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)